Merck
774537
Sigma-Aldrich
Tungsten(VI) oxide
nanowires, diam. × L ~50 nm × 10 μm
Synonim(y):
Tungsten trioxide nanowires, Tungstic anhydride
About This Item
Wzór liniowy:
WO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
231.84
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Formularz
nanowires
śr. × dł.
~50 nm × 10 μm
gęstość
7.16 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=[W](=O)=O
InChI
1S/3O.W
Klucz InChI
ZNOKGRXACCSDPY-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Tungsten oxide nanowires have been extensively studied as electrochromics; gas sensors and battery materials.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Polleux; J.;
Angewandte Chemie (International Edition in English), 45, 261-265 (2006)
Liao; C.C.;
Solar Energy Mat. and Solar Cells, 90, 1147-1155 (2006)
Gu; Z.;
Journal of Solid State Chemistry, 180, 98-105 (2007)
Produkty
In many technologies, performance requirements drive device dimensions below the scale of electron mean free paths (λe). This trend has increased scientific interest and technological importance of electrical resistivities at the nanoscale.
Among various ceramics, one-dimensional (1-D) piezoelectric ceramics have attracted significant scientific attention for use in energy harvesting.
TiO2 wykazuje właściwości półprzewodnika o szerokim paśmie wzbronionym i memrystora elektronicznie, z wysoką nieprzezroczystością i absorpcją UV optycznie.
Electronically, it behaves as a wide band gap (3.2 eV) semiconductor and exhibits memristor properties.2 Optically, TiO2 has high opacity with a very high refractive index3 (>2.4), and it exhibits strong absorbance in the UV range.
Zobacz wszystko