267554
Tungsten
wire, diam. 0.25 mm, ≥99.9% trace metals basis
Synonim(y):
W
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥99.9% trace metals basis
Postać
wire
rezystywność
4.9 μΩ-cm, 20°C
Średnica
0.25 mm
tw
5660 °C (lit.)
mp
3410 °C (lit.)
gęstość
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[W]
InChI
1S/W
Klucz InChI
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- fabrication of tungsten tips which can be used as field emitters, nanoprobes and scanning tunneling microscope (STM) probes.
- increase of the band gap of amorphous silicon germanium alloy.
- formation of tungsten fibers for potential usage in the lighting industry.
Ilość
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges