Kluczowe dokumenty
267546
Tungsten
foil, thickness 0.25 mm, ≥99.9% trace metals basis
Synonim(y):
W
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥99.9% trace metals basis
Formularz
foil
rezystywność
4.9 μΩ-cm, 20°C
grubość
0.25 mm
bp
5660 °C (lit.)
mp
3410 °C (lit.)
gęstość
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[W]
InChI
1S/W
Klucz InChI
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Ilość
- 50×50 mm (approximately 12 g)
- 100×100 mm (approximately 48 g)
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Can there be an effective strategy for finding breakthrough materials, since they are, by definition, unpredictable? One answer is found in Combinatorial Materials Science techniques, which represent a powerful approach to identifying new and unexpected materials.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
267546-12G | |
267546-25CM2 | 4061833321140 |
267546-100CM2 | 4061833321133 |
267546-48G |