Kluczowe dokumenty
GF27924655
Tungsten
wire, straight, 100mm, diameter 0.25mm, 99.9+%
Synonim(y):
Tungsten, W 005325, W
About This Item
Polecane produkty
Próba
99.90%
Formularz
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 279-246-55
rezystywność
4.9 μΩ-cm, 20°C
dł. × śr.
100 mm × 0.25 mm
bp
5660 °C (lit.)
mp
3410 °C (lit.)
gęstość
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[W]
InChI
1S/W
Klucz InChI
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)