Key Documents
263303
Tellurium
granular, −5-+50 mesh, 99.99% trace metals basis
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99.99% trace metals basis
Postać
granular
rezystywność
5.8-33 μΩ-cm, 20°C
wielkość cząstki
−5-+50 mesh
tw
990 °C (lit.)
mp
450 °C (lit.)
gęstość
6.24 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Te]
InChI
1S/Te
Klucz InChI
PORWMNRCUJJQNO-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 4 - Lact. - Repr. 1B - Skin Sens. 1B
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?