Merck
60539
Sigma-Aldrich
Potassium tellurite
≥95.0% (calc. on dry substance, RT)
Synonim(y):
Dipotassium tellurite
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
K2TeO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
253.79
Numer WE:
Kod UNSPSC:
41171614
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
≥95.0% (calc. on dry substance, RT)
Postać
solid
ciąg SMILES
O=[Te](O)O
InChI
1S/H2O3Te/c1-4(2)3/h(H2,1,2,3)
Klucz InChI
SITVSCPRJNYAGV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges