Kluczowe dokumenty
I17508
Isonicotinic acid
99%
Synonim(y):
4-Picolinic acid, Pyridine-4-carboxylic acid
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
powder
metody
cell culture | plant: suitable
mp
≥300 °C (lit.)
≥300 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)c1ccncc1
InChI
1S/C6H5NO2/c8-6(9)5-1-3-7-4-2-5/h1-4H,(H,8,9)
Klucz InChI
TWBYWOBDOCUKOW-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- An organocatalyst in the one pot four component condensation reaction, to synthesize pyranopyrazoles based heterocyclic compounds.
- An organic ligand for the preparation of copper(I) halide coordination polymer [CuBr(IN)]n, by hydrothermal method.
- As a starting material for the synthesis of cation-dimers with potent antimalarial activity.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
I17508-100G | 4061835557240 |
I17508-500G | 4061833848012 |
I17508-5G | 4061833076644 |