Merck
252476
Sigma-Aldrich
Lactic acid solution
ACS reagent, ≥85%
Synonim(y):
Roztwór kwasu 2-hydroksypropionowego, Roztwór kwasu DL-mlekowego
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH(OH)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
90.08
Beilstein:
5238667
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
Próba
85.0-90.0%
stężenie
≥85%
85.0-90.0% in H2O
zanieczyszczenia
H2SO4, passes test (darkened)
pozostałość po prażeniu
≤0.02%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4251
gęstość
1.209 g/mL at 25 °C
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
ślady kationów
Fe: ≤5 ppm
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
hydroxyl
ciąg SMILES
CC(O)C(O)=O
InChI
1S/C3H6O3/c1-2(4)3(5)6/h2,4H,1H3,(H,5,6)
Klucz InChI
JVTAAEKCZFNVCJ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Lactic acid solution has been used in the preparation of poly(lactic acid) (PLA)/lactic acid (LA) blends to enhance the biodegradability rate of PLA.
Inne uwagi
Contains varying amounts of intermolecular esterification products.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 3
1 of 3
Biodegradability of poly (lactic acid)(PLA)/lactic acid (LA) blends using anaerobic digester sludge
Lee JC, et al
Macromolecular Research, 24(8), 741-747 (2016)
A literature review of poly (lactic acid).
Garlotta D.
Journal of Polymers and the Environment, 9(2), 63-84 (2001)
Kwon et al.
Enzyme and microbial technology, 26(2-4), 209-215 (2000-02-26)
Batch fermentation studies were performed to evaluate the potentials of a complex nitrogen source, soybean, as an alternative to yeast extract for the economical production of lactic acid by Lactobacillus rhamnosus. An enzyme-hydrolysate of soybean meal, Soytone, with an adequate
L (+) lactic acid fermentation and its product polymerization.
Narayanan N, et al.
Electronic journal of Biotechnology, 7(2), 167-178 (2004)
Mauro Vasconi et al.
Foods (Basel, Switzerland), 9(5) (2020-05-01)
Processed fish roes are acquiring considerable importance in the modern food market, entering more and more often as an ingredient in food preparation and as caviar substitutes. In this study, we defined quality, traceability and safety issues related to processed