Kluczowe dokumenty
W261114
Lactic acid
natural, ≥85%
Synonim(y):
DL-Lactic acid, 2-Hydroxypropionic acid
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
agency
follows IFRA guidelines
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
FDA 21 CFR 117
Próba
≥85%
Formularz
liquid
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
współczynnik refrakcji
n20/D 1.425 (lit.)
pH
2
bp
122 °C/15 mmHg (lit.)
gęstość
1.209 g/mL at 25 °C (lit.)
ślady kationów
As: ≤3 ppm
Cd: ≤1 ppm
Fe: ≤10.0 ppm
Hg: ≤1 ppm
Pb: ≤10 ppm
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
kategoria ekologicznej alternatywy
, Aligned
Organoleptyczne
odorless
ciąg SMILES
CC(O)C(O)=O
InChI
1S/C3H6O3/c1-2(4)3(5)6/h2,4H,1H3,(H,5,6)
Klucz InChI
JVTAAEKCZFNVCJ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W261114-5KG | |
W261114-SAMPLE | |
W261114-10KG | |
W261114-10KG-K | 4061838257130 |
W261114-1KG-K | 4061838257147 |
W261114-5KG-K | 4061838180568 |
W261114-SAMPLE-K | 4061837515620 |