Merck
63325
Millipore
Lactic acid solution
10%, suitable for microbiology, sterile filtered
Synonim(y):
Lactic acid 10% Supplement
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH(OH)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
90.08
Beilstein:
5238667
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41171614
NACRES:
NA.71
Poziom jakości
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
stężenie
10%
Zastosowanie
microbiology
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(O)C(O)=O
InChI
1S/C3H6O3/c1-2(4)3(5)6/h2,4H,1H3,(H,5,6)
Klucz InChI
JVTAAEKCZFNVCJ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Roztwór kwasu mlekowego 10% zalecany do regulacji kwaśnego pH.
Komponenty
Composition (10mL per vial)
Lactic acid 1g
Distilled water 10mL
Inne uwagi
Contains varying amounts of intermolecular esterification products.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)