Key Documents
70139
Potato Dextrose Agar
NutriSelect® Plus, suitable for microbiology
Synonim(y):
PDA, Potato Glucose Agar, Potato Glucose Agar
About This Item
Polecane produkty
agency
APHA
USP
Poziom jakości
zgodność regionalna
FDA
sterylność
non-sterile
Postać
powder
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
skład
agar, 15 g/L
dextrose, 20 g/L
potato extract, 4 g/L
opakowanie
pkg of 100 g
pkg of 2.5 kg
pkg of 500 g
producent / nazwa handlowa
NutriSelect® Plus
metody
microbiological culture: suitable
kolor
light yellow
pH końcowe
5.6±0.2 (25 °C)
Zastosowanie
agriculture
bioburden testing
environmental
food and beverages
microbiology
przydatność
nonselective for Aspergillus spp.
nonselective for Candida spp.
nonselective for Penicillium spp.
nonselective for Pichia spp.
nonselective for Saccharomyces spp.
nonselective for Zygosaccharomyces spp.
nonselective for molds (General Media)
nonselective for yeasts (General Media)
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Quality control with growth promotion test according to industry standards
- Quality assurance acc. to ISO 9001
- Cost-efficient powdered media
Uwaga dotycząca przygotowania
Inne uwagi
Przypis
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Yeast is one of the most important microorganisms known and utilised by mankind. Ancient Middle Eastern civilisations used the organism to bake bread and to produce mead, beer and wine.