808544
TSKgel® SWXL (5 µm) HPLC Columns
bottle of 1g, diol phase
Synonim(y):
TSKgel® SWXL Columns, TSKgel® SWxl Top-Off, 5μm, for TSKgel® SWxl and QC-PAK columns, 1g
About This Item
Polecane produkty
product name
TSKgel® SWXL Top-Off Gel, phase diol, 5 μm particle size, bottle of 1 g
agency
suitable for USP L20
suitable for USP L59
linia produktu
TSKgel®
Postać
slurry
opakowanie
bottle of 1 g
producent / nazwa handlowa
Tosoh 08544
Parametry
≤0.5 M salt concentration
0-100% aqueous soluble organic solvents
10-30 °C temperature
metody
HPLC: suitable
macierz
silica particle platform
grupa aktywna macierzy
diol phase
wielkość cząstki
5 μm
pH robocze
2.5-7.5
metoda separacji
size exclusion (SEC)
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
102.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
39 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)