Kluczowe dokumenty
1.09309
Supelco
LiChrosorb® Si 100 (10 µm) HPLC Columns
HPLC sorbent, CAS 7631-86-9, EC Number 231-545-4, chemical formula SiO₂.
Synonim(y):
Silica gel
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41115709
Numer indeksu EC:
231-545-4
NACRES:
SB.52
Nazwa produktu
2187 Si 100 (10 µm), LiChrosorb® Si 100 (10 µm). CAS 7631-86-9, EC Number 231-545-4, chemical formula SiO₂.
Materiały
stainless steel column
agency
suitable for USP L3
linia produktu
LiChrosorb®
siła działania
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Właściwości
endcapped: no
Parametry
60 °C max. temp.
metody
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
Matryca
fully porous particle
grupa aktywna macierzy
Silica bonding phase
wielkość cząstki
10 μm
wielkość porów
100 Å pore size
pH robocze
2-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
bp
2230 °C
mp
>1600 °C
gęstość nasypowa
200‑800 kg/m3
metoda separacji
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
temp. przechowywania
no temp limit
ciąg SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Klucz InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2187 Si 100 to niezawodny sorbent krzemionkowy o nieregularnym kształcie i średnicy porów 100A do chromatografii w fazie normalnej.
Komentarz do analizy
Objętość porów: 0,98 - 1,06 ml/g
Powierzchnia właściwa (BET): 290 - 340 m²/g
Wielkość cząstek (Malvern) (d10): 8,7 - 10,0 µm
wielkość cząstek (Malvern) (d50): 12,0 - 14,0 µm
wielkość cząstek (Malvern) (d90): 17,5 - 20,5 µm
Ciśnienie: 10 - 16 bar
Teoretyczne płytki (N/m) (2-Nitrotoluene): ≥ 25000
Symetria (2-Nitrotoluene): 0.8 - 1.4
Współczynnik pojemności (2-Nitrotoluene): 0.5 - 2.0
Informacje prawne
LiChrosorb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany