Key Documents
1.19681
Millipore
PharmPrep® P Si100, 10µm
PharmPrep® P Si100, 10µm. CAS 7631-86-9, EC Number 231-545-4, chemical formula SiO₂.
Synonim(y):
Silica, Silicon dioxide
About This Item
Wzór liniowy:
SiO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
60.08
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41115709
Numer indeksu EC:
231-545-4
Materiały
spherical silica gel
Poziom jakości
siła działania
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Parametry
≤25 bar max. pressure
wielkość porów
10 nm mean pore size
pH
7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
tw
2230 °C (lit.)
mp
>1600 °C (lit.)
gęstość nasypowa
200‑800 kg/m3
Zastosowanie
plasma purification
metoda separacji
reversed phase
temp. przechowywania
no temp limit
ciąg SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Klucz InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Purity (Al): ≤ 50 ppm
Purity (Fe): ≤ 25 ppm
Purity (Na): ≤ 25 ppm
theoretical number of plates (2-Nitrotoluene): ≥ 18000 1 / m
Pressure: ≤ 25 bar
Pore volume: 0.8 - 0.9 ml/g
Specific surface area (BET): 320 - 400 m²/g
Particle Size (d10): 5.0 - 8.0 µm
Particle Size (d50): 9.0 - 14.0 µm
Particle Size (d90): 13.0 - 21.0 µm
Informacje prawne
PHARMPREP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany