Kluczowe dokumenty
1.19640
Supelco
LiChrospher® Si 60 (5 µm) HPLC Columns
HPLC sorbent, CAS 7631-86-9, EC Number 231-545-4, chemical formula SiO₂.
Synonim(y):
Silica gel
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41115709
Numer indeksu EC:
231-545-4
NACRES:
SB.52
Nazwa produktu
2186 Si 60 (5 µm), LiChrospher® Si 60 (5 µm). CAS 7631-86-9, EC Number 231-545-4, chemical formula SiO₂.
Materiały
stainless steel column
agency
suitable for USP L3
linia produktu
LiChrospher®
siła działania
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Właściwości
endcapped: no
Parametry
60 °C max. temp.
metody
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
powierzchnia
350 m2/g
Matryca
fully porous particle
grupa aktywna macierzy
Silica bonding phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
60 Å pore size
Zakres roboczy pH
2-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
bp
2230 °C
mp
>1600 °C
gęstość nasypowa
200‑800 kg/m3
metoda separacji
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
temp. przechowywania
no temp limit
ciąg SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Klucz InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
LiChrospher® Si 60 is a versatile HPLC spherical silica sorbent with a pore diameter of 60A and a particle size of 5µm for normal phase chromatography.
Powiązanie
Replaces: 19640-9
Komentarz do analizy
Specific surface area (BET): 700 - 800 m²/g
Pore volume: 0.80 - 0.90 ml/g
Pressure (Si): ≤ 30 bar
Theoretical Plates (N/m) (2-Nitrotoluene): ≥ 60000
Particle Size (d10): 4.3 - 5.1 µm
Particle Size (d50): 6.2 - 7.0 µm
Particle Size (d90): 9.0 - 9.8 µm
Informacje prawne
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany