Kluczowe dokumenty
288519
Silica gel
high-purity grade, pore size 60 Å, 5-25 μm particle size, without binder, suitable for thin layer chromatography (TLC)
About This Item
Polecane produkty
Materiały
plastic support
silica gel 60 matrix
Poziom jakości
klasa czystości
high-purity grade
Formularz
powder
Właściwości
binder Organic Polymer
fluorescent indicator: no
opakowanie
pkg of 250 g
producent / nazwa handlowa
Sigma-Aldrich
metody
thin layer chromatography (TLC): suitable
powierzchnia
~500 m2/g
zanieczyszczenia
≤0.001% Fe3+
wielkość cząstki
5-25 μm
wielkość porów
0.75 cm3/g pore volume
60 Å medium pore diameter
60 Å pore size
pH
~6.8 (10% in aq. suspension)
bp
2230 °C
mp
>1600 °C
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.003%
ciąg SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Klucz InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
a. Aquagel - pores are filled with water
b. Xerogel - by the process of evaporation, aqueous phase in the pores are removed
c. Aerogel - solvent removed by supercritical extraction
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)