Merck
556130
Sigma-Aldrich
Bismuth
pieces, 1-12 mm, 99.999% trace metals basis
Synonim(y):
Bizmut-209, Pierwiastek bizmutu
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Bi
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
208.98
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141706
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
ciśnienie pary
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Próba
99.999% trace metals basis
Formularz
pieces
rezystywność
129 μΩ-cm, 20°C
wielkość cząstki
1-12 mm
bp
1560 °C (lit.)
mp
271 °C (lit.)
gęstość
9.8 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Bi]
InChI
1S/Bi
Klucz InChI
JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Bizmut (Bi) to kruchy, błyszczący metal znany ze swoich wyjątkowych właściwości i niskiej toksyczności. Produkt ten charakteryzuje się rozmiarem cząstek w zakresie 1-12 mm, rezystywnością 129 μΩ-cm w temperaturze 20°C i gęstością 9,8 g/ml w temperaturze 25°C. Bizmut jest znany ze swoich unikalnych właściwości, w tym rozszerzalności po zestaleniu, co czyni go korzystnym w zastosowaniach odlewniczych. Jego niska temperatura topnienia wynosząca 271 °C pozwala na łatwą obróbkę, dzięki czemu nadaje się do szeregu zastosowań w materiałoznawstwie. Nasz bizmut o wysokiej czystości charakteryzuje się oznaczeniem 99,999% metali śladowych, zapewniając wyjątkową jakość i niezawodność w wrażliwych zastosowaniach w elektronice, materiałoznawstwie i badaniach.
Zastosowanie
  • Research Update: Materiały na bazie bizmutu dla fotowoltaiki: Ta aktualizacja badań krótko podsumowuje rozwój materiałów bizmutowych do zastosowania w fotowoltaice, koncentrując się na perowskitach i halogenkach bizmutu na bazie bizmutu (Cates & Bernechea, 2018).
  • Fotokatalizatory na bazie bizmutu do konwersji energii słonecznej: W niniejszym opracowaniu dokonano przeglądu fotokatalizatorów na bazie bizmutu, które zyskują coraz większą uwagę ze względu na ich wydajność w konwersji energii słonecznej (Wang, Wang & Huang, 2020).
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
B Arnaud et al.
Physical review letters, 110(1), 016405-016405 (2013-02-07)
By means of first principles calculations, we compute the effective electron-phonon coupling constant G(0) governing the electron cooling in photoexcited bismuth. G(0) strongly increases as a function of electron temperature, which can be traced back to the semimetallic nature of
Julie Pannequin et al.
The Journal of biological chemistry, 279(4), 2453-2460 (2003-10-08)
Although bismuth salts have been used for over two centuries for the treatment of various gastrointestinal disorders, the mechanism of their therapeutic action remains controversial. Because gastrins bind two trivalent ferric ions with high affinity, and because ferric ions are
Shunbin Lu et al.
Optics express, 21(2), 2072-2082 (2013-02-08)
The third order nonlinear optical property of Bi₂Se₃, a kind of topological insulator (TI), has been investigated under femto-second laser excitation. The open and closed aperture Z-scan measurements were used to unambiguously distinguish the real and imaginary part of the
A Slikkerveer et al.
Medical toxicology and adverse drug experience, 4(5), 303-323 (1989-09-01)
Inorganic bismuth salts are poorly soluble in water: solubility is influenced by the acidity of the medium and the presence of certain compounds with (hydr)oxy or sulfhydryl groups. The analysis of bismuth in biological material is not standardised and is
Jia-Tao Sun et al.
Physical review letters, 109(24), 246804-246804 (2013-02-02)
Scanning tunnelling microscopy and spectroscopy experiments complemented by first-principles calculations have been conducted to study the electronic structure of 4 monolayer Bi(110) nanoribbons on epitaxial graphene on silicon carbide [4H-SiC(0001)]. In contrast with the semimetal property of elemental bismuth, an
Produkty
The unique properties of the rare-earth elements and their alloys have brought them from relative obscurity to high profile use in common hightech applications.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
556130-250G4061832582658