Kluczowe dokumenty
GF89918500
Bismuth
foil, 25x25mm, thickness 0.25mm, 100%
Synonim(y):
BI000220
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Próba
100%
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 899-185-00
rezystywność
129 μΩ-cm, 20°C
bp
1560 °C (lit.)
mp
271 °C (lit.)
gęstość
9.8 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Bi]
InChI
1S/Bi
Klucz InChI
JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)