Kluczowe dokumenty
GF39813419
Bismuth
foil, 50x50mm, thickness 0.25mm, 100%
Synonim(y):
Bismuth, BI000220
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Próba
100%
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 398-134-19
rezystywność
129 μΩ-cm, 20°C
rozmiar × grubość
50x50 mm × 0.25 mm
bp
1560 °C (lit.)
mp
271 °C (lit.)
gęstość
9.8 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Bi]
InChI
1S/Bi
Klucz InChI
JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)