Merck
GF37208077
Bismuth
foil, thickness 0.003 mm, size 25 × 25 mm, purity 99.97%
Synonim(y):
BI000050
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Bi
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
208.98
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141706
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
ciśnienie pary
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Próba
99.97%
Postać
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 372-080-77
rezystywność
129 μΩ-cm, 20°C
rozmiar
25 × 25 mm
grubość
0.003 mm
tw
1560 °C (lit.)
mp
271 °C (lit.)
gęstość
9.8 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Bi]
InChI
1S/Bi
Klucz InChI
JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com