Kluczowe dokumenty
D174904
2,6-Dimethylphenol
≥99.5%
Synonim(y):
2-Hydroxy-m-xylene, vic.-m-Xylenol
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥99.5%
Formularz
crystals
temp. samozapłonu
1110 °F
bp
203 °C (lit.)
mp
43-45 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1cccc(C)c1O
InChI
1S/C8H10O/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h3-5,9H,1-2H3
Klucz InChI
NXXYKOUNUYWIHA-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... GABRA1(2554)
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
186.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
86 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?