Merck
240915
Sigma-Aldrich
2,4-Dimethylaniline
≥99%
Synonim(y):
1-Amino-2,4-dimethylbenzene, 2,4-Xylidine, 4-Amino-m-xylene
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2C6H3NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
121.18
Beilstein:
636243
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
gęstość pary
4.2 (vs air)
ciśnienie pary
0.16 mmHg ( 25 °C)
Próba
≥99%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
860 °F
granice wybuchowości
7 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.558 (lit.)
bp
218 °C (lit.)
mp
−14.3 °C (lit.)
gęstość
0.98 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1ccc(N)c(C)c1
InChI
1S/C8H11N/c1-6-3-4-8(9)7(2)5-6/h3-5H,9H2,1-2H3
Klucz InChI
CZZZABOKJQXEBO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2,4-Dimethylaniline, the final degradation product of the pesticide amitraz, was measured by cyclic voltammetry.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
208.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
98 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
R D Brimecombe et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 54(23), 8799-8803 (2006-11-09)
2,4-Dimethylaniline is a recalcitrant degradant of the pesticide amitraz and is also an industrial pollutant which is genotoxic, teratogenic and carcinogenic. The biological degradation of 2,4-dimethylaniline was examined and monitored by cyclic voltammetry. Pseudomonas species isolated from cattle dip tanks
S Göb et al.
Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research, 44(5), 339-345 (2001-11-07)
Among advanced oxidation processes (AOPs), the photochemically enhanced Fenton reaction may be considered as one of the most efficient for the degradation of contaminants in industrial wastewater. This process involves a series of complex reactions. Therefore, an empirical model based
Juan F García-Reyes et al.
Analytical chemistry, 79(1), 307-321 (2006-12-30)
The identification of transformation products of pesticides in foodstuffs is a crucial task difficult to tackle, due to the lack of standards and scarce information available. In this work, we describe a methodology for the identification and structural elucidation of
Nilgun Tokman et al.
Journal of chromatography. A, 1216(15), 3138-3146 (2009-02-24)
A method has been developed for identification and quantification of the acaricide amitraz and its transformation products, 2,4-dimethylaniline (DMA), 2,4-dimethylformamidine (DMF) and N-2,4-dimethylphenyl-N-methylformamidine (DMPF) in pears. The analytes were extracted using ethyl acetate and anhydrous sodium sulphate. Analysis was performed
Huan Yu et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 878(21), 1746-1752 (2010-06-18)
A new method has been developed for determination and confirmation of amitraz and its main metabolite, 2,4-dimethylaniline, in food animal tissues using gas chromatography-electron capture detector (GC-ECD) and gas chromatography-mass spectrometry detector (GC-MS). This method is based on a new