Key Documents
32831
2,4-Diaminoanisole
analytical standard
Synonim(y):
4-Methoxy-m-phenylenediamine
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COc1ccc(N)cc1N
InChI
1S/C7H10N2O/c1-10-7-3-2-5(8)4-6(7)9/h2-4H,8-9H2,1H3
Klucz InChI
BAHPQISAXRFLCL-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- Mainstream waterpipe smoke using liquid chromatography-electrospray ionization-tandem mass spectrometry (LC-ESI-MS/MS).
- Haircolor products by high performance liquid chromatography (HPLC).
Polecane produkty
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Muta. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?