Merck
590711
Sigma-Aldrich
4-Chloro-2-methylaniline
98%
Synonim(y):
2-Amino-5-chlorotoluene, 4-Chloro-o-toluidine
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H3(CH3)NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
141.60
Beilstein:
878505
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Formularz
solid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.583 (lit.)
bp
241 °C (lit.)
mp
24-27 °C (lit.)
gęstość
1.19 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
ciąg SMILES
Cc1cc(Cl)ccc1N
InChI
1S/C7H8ClN/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)9/h2-4H,9H2,1H3
Klucz InChI
CXNVOWPRHWWCQR-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
4-chloro-2-metyloanilina może być stosowana do syntezy następujących związków:
  • 2,8-dichloro-4,10-dimetylo-6H,12H-5,11-metanodibenzo[b,f]-diazocyna w reakcji z paraformaldehydem w toluenie
  • N-allilowana pochodna poprzez katalizowaną palladem selektywną monoallilację alkoholem allilowym
  • N-(4-chloro-2-metylofenylo)benzamid w reakcji z chlorkiem benzoilu
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
255.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
124 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
"Derivatives from Isoselenocyanates: Synthesis of 2-Phenyl-6H-[5, 1, 3] benzoselenadiazocine"
Atanassov.KP, et al.
Helvetica Chimica Acta, 87(06), 1452-1466 (2004)
?Direct palladium-catalyzed selective monoallylation of
anilines using allylic alcohols?
Yang C-S, et al.
Tetrahedron Letters, 41(36), 7097-7100 (2000)
"Synthesis of halogen substituted analogues of Troger?s base"
Jensen J and Warnmark K
Synthesis, 2001(12), 1873-1877 (2001)