Merck
45921
Supelco
2-Methyl-m-phenylenediamine
analytical standard
Synonim(y):
2,6-Diaminotoluene, 2,6-Toluenediamine, 2,6-Tolylenediamine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H10N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
122.17
Beilstein:
2079476
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Format
neat
ciąg SMILES
Cc1c(N)cccc1N
InChI
1S/C7H10N2/c1-5-6(8)3-2-4-7(5)9/h2-4H,8-9H2,1H3
Klucz InChI
RLYCRLGLCUXUPO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-Metylo-m-fenylenodiamina jest głównym przemysłowym związkiem chemicznym, stosowanym w syntezie diizocyjanianu toluenu do produkcji elastycznych pianek poliuretanowych i elastomerów.
Zastosowanie
2-Metylo-m-fenylenodiamina może być stosowana jako analityczny wzorzec odniesienia do ilościowego oznaczania analitu w tekstyliach przy użyciu wysokosprawnej chromatografii cieczowej z tandemową spektrometrią mas z jonizacją elektrorozpryskową.
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
H Tinnerberg et al.
American Industrial Hygiene Association journal, 58(3), 229-235 (1997-03-01)
Comparative air measurements of toluene diisocyanate (TDI) were performed in a 5.6 m3 standard atmosphere and at a TDI flexible foam plant. Air samples were collected in midget impinger flasks containing 9-(N-methyl-amino-methyl)-anthracene (MAMA) in toluene and on 13-mm glass-fiber filters
Hironao Takasawa et al.
Mutation research, 751(1), 12-18 (2012-11-06)
Detecting genotoxicity in the liver is considered an effective approach for predicting hepatocarcinogenicity, as many genotoxic chemicals in vivo may act as hepatocarcinogens in rodents. Here, a genotoxic rodent hepatocarcinogen, 1,2-dimethylhydrazine dihydrochloride (1,2-DMH), and a genotoxic (Ames positive) noncarcinogen, 2,6-diaminotolunene
P M Wilson et al.
Archives of toxicology, 70(10), 591-598 (1996-01-01)
Using gas chromatography/mass spectrometry for detection of hemoglobin adducts, and 32P-postlabelling for DNA adducts, we examined macromolecular binding in Fischer-344 rats administered 2,4-or 2,6-toluene diamine (TDA). The dose-response and correlative relationship between the two macromolecules were investigated over a range
O Sepai et al.
Toxicology letters, 77(1-3), 371-378 (1995-05-01)
Toluenediamines (TDA) were monitored in blood, urine and redon drainage following implantation of polyurethane (PU)-covered breast prostheses. In the redon drainage TDAs showed an initial steep drop. The levels did not fall below detection limits but formed a plateau, which
B M Miller et al.
Environmental and molecular mutagenesis, 26(3), 240-247 (1995-01-01)
A rapid and simple procedure for the micronucleus test (MNT) in vitro using Chinese hamster ovary (CHO) cells was established in our laboratory. The assay is intended to quickly screen chromosomal aberrations in vitro within the framework of industrial genotoxicity