Merck
101915
Sigma-Aldrich
2,4-diaminotoluen
98%
Synonim(y):
4-Methyl-m-phenylenediamine, 2,4-Diaminotoluene, 2,4-Toluenediamine, 4-Methyl-1,3-phenylenediamine
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C6H3(NH2)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
122.17
Beilstein:
2205839
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
solid
bp
283-285 °C (lit.)
mp
97-99 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1ccc(N)cc1N
InChI
1S/C7H10N2/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)9/h2-4H,8-9H2,1H3
Klucz InChI
VOZKAJLKRJDJLL-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
  • Employing UV/H2O2 process for degradation of 2, 4-Diaminotoluene in synthetic wastewater: This study explores the degradation of carcinogenic Toluene-2, 4-diamine in synthetic wastewater using the UV/H2O2 process, highlighting its potential for improving water treatment methods (J Hosseini, A Shokri, 2017).
  • Development of magnetic, ferrite supported palladium catalysts for 2, 4-dinitrotoluene hydrogenation: The paper discusses the use of Pd/NiFe2O4 catalyst for efficient hydrogenation of 2,4-dinitrotoluene to 2,4-diaminotoluene, demonstrating a high yield and potential for industrial applications (V Hajdu, M Varga, G Muránszky, G Karacs, 2021).
  • Synthesis, characterisation and energetic performance of insensitive energetic salts formed between picric acid and 2, 3-diaminotoluene, 2, 4-diaminotoluene: This paper presents the synthesis and characterization of new energetic materials, which could be significant for the development of safer explosives and pyrotechnic devices (N Şen, H Nazir, N Atҫeken, KS Hope, N Acar, 2020).
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Organy docelowe
Liver,Kidney
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
320.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
160 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Pei-Shan Liu et al.
Toxicology, 219(1-3), 167-174 (2005-12-13)
Toluene diisocyanate (TDI) is widely used as a chemical intermediate in the production of polyurethane. TDI-induced asthma is related to its disturbance of acetylcholine activity in most affected workers, but the relevant mechanisms are unclear. Toluene diamine (TDA) is the
Astrid Rohrbeck et al.
Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology, 118(1), 31-41 (2010-08-18)
Information on the carcinogenic potential of chemicals is primarily available for High Production Volume (HPV) products. Because of the limited knowledge gain from routine cancer bioassays and the fact that HPV chemicals are tested only, there is the need for
Kazunori Narumi et al.
Mutation research, 747(2), 234-239 (2012-06-09)
Various liver micronucleus assay methods, such as those involving partial hepatectomy, treatment with mitogens, and the use of juvenile animals, have been developed. These assays have been proven to be of high sensitivity and specificity to predict hepatocarcinogenicity of compounds
Isabelle Séverin et al.
Toxicology, 213(1-2), 138-146 (2005-07-06)
2,4-Diaminotoluene (2,4-DAT) is a widely used industrial intermediate and human exposure is possible in the dye and plastics industries. We investigated the genotoxicity of the environmental pollutant, 2,4-DAT, in human HepG2 cells using the unscheduled DNA synthesis (UDS) test, the
Jeroen A J Vanoirbeek et al.
Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology, 109(2), 256-264 (2009-04-01)
Toluene diamine (TDA) is formed when toluene diisocyanate (TDI), a potent sensitizer, comes in contact with an aqueous environment. The sensitizing capacity of TDA and the cross-reactivity between TDI and TDA are unknown. TDA (5-25%) and TDI (0.3%), dissolved in
Protokoły
GC Analysis of Anilines on Equity®-5