Merck
733911
Sigma-Aldrich
4,4′-Methylenedianiline-2,2′,6,6′,N,N,N′,N′-d8
98 atom % D, 98% (CP)
Synonim(y):
4,4′-Diaminodiphenylmethane-d8
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13D8H6N2
Masa cząsteczkowa:
206.31
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
98 atom % D
Próba
98% (CP)
Formularz
powder
bp
242 °C/2 mmHg (lit.)
mp
92-94 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+8
ciąg SMILES
[2H]N([2H])c1c([2H])cc(Cc2cc([2H])c(N([2H])[2H])c([2H])c2)cc1[2H]
InChI
1S/C13H14N2/c14-12-5-1-10(2-6-12)9-11-3-7-13(15)8-4-11/h1-8H,9,14-15H2/i5D,6D,7D,8D/hD4
Klucz InChI
YBRVSVVVWCFQMG-BBVXFDDCSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Muta. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 1
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
446.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
230 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)