X1202
m-Xylylenediamine
99%
Synonim(y):
1,3-Benzenedimethanamine, m-XDA, 1,3-Bis(aminomethyl)benzene, α,α′-Diamino-m-xylene
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
15 mmHg ( 145 °C)
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.571 (lit.)
tw
265 °C/745 mmHg (lit.)
gęstość
1.032 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
NCc1cccc(CN)c1
InChI
1S/C8H12N2/c9-5-7-2-1-3-8(4-7)6-10/h1-4H,5-6,9-10H2
Klucz InChI
FDLQZKYLHJJBHD-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- As a monomer for the synthesis of poly(vinylogous urethane) vitrimers.
- As a starting material for the synthesis of carbamate-protected multisubstituted bis-guanidine.
- For the synthesis of polyamides by catalytic dehydrogenation with diols.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter