Merck
272361
Sigma-Aldrich
2,3-Diaminotoluene
97%
Synonim(y):
3-Methyl-o-phenylenediamine
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C6H3(NH2)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
122.17
Beilstein:
907184
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
mp
59-65 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1cccc(N)c1N
InChI
1S/C7H10N2/c1-5-3-2-4-6(8)7(5)9/h2-4H,8-9H2,1H3
Klucz InChI
AXNUJYHFQHQZBE-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zbadano aktywność przeciwnowotworową nowych kompleksów Pd(II) i Pt(II) z 2,3-diaminotoluenem. 2,3-diaminotoluen indukował aktywność CYP1A.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
M Pérez-Cabré et al.
Journal of inorganic biochemistry, 98(3), 510-521 (2004-02-28)
Pd(II) and Pt(II) new complexes with simple aromatic diamines were synthesised and characterised with the aim of studying their possible antitumour activity. The aromatic diamines chosen were 2,3-diaminotoluene (2,3 dat), 3,4-diaminotoluene (3,4 dat), 4,5-diaminoxylene (4,5 dax) and 2,3-diaminophenol (2,3 dap).
Y L Cheung et al.
Toxicology and applied pharmacology, 139(1), 203-211 (1996-07-01)
The present study was undertaken to provide a rationale for the marked difference in carcinogenic potential among isomeric diaminotoluenes, in relation to their ability to induce their own bioactivation through CYP1A induction, their genotoxic potential, and their ability to bind