Merck
741493
Sigma-Aldrich
1,2-Diamino-3,5-dimethylbenzene
96%
Synonim(y):
3,5-Dimethyl-1,2-phenylenediamine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H12N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.19
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz:
solid
Próba:
96%
Poziom jakości
Próba
96%
Formularz
solid
mp
73-78 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cc1cc(C)c(N)c(N)c1
InChI
1S/C8H12N2/c1-5-3-6(2)8(10)7(9)4-5/h3-4H,9-10H2,1-2H3
Klucz InChI
DMEPVFSJYHJGCD-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
1,2-Diamino-3,5-dimethylbenzene can be used as a starting material to synthesize:
  • Tetramethyl quinoxaline derivatives by reacting with 1,2-dicarbonyl compounds.
  • 5,7-Dimethyl-1H-benzotriazole by reacting with tert-butyl nitrite.
  • Dimethyl-1H-benzimidazole by reacting with dimethylformamide (DMF).
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
Expedient synthesis of benzimidazoles using amides
Kattimani PP, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 5(37), 29447-29455 (2015)