Kluczowe dokumenty
D71607
4,5-Dichloro-o-phenylenediamine
97%
Synonim(y):
1,2-Diamino-4,5-dichlorobenzene, 4,5-Dichloro-1,2-phenylenediamine
About This Item
Polecane produkty
Próba
97%
Formularz
solid
mp
158-164 °C (lit.)
ciąg SMILES
Nc1cc(Cl)c(Cl)cc1N
InChI
1S/C6H6Cl2N2/c7-3-1-5(9)6(10)2-4(3)8/h1-2H,9-10H2
Klucz InChI
IWFHBRFJOHTIPU-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?