Kluczowe dokumenty
714410
3,5-Dichloro-1,2-diaminobenzene
97%
Synonim(y):
3,5-Dichloro-1,2-phenylenediamine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H6Cl2N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
177.03
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
mp
60-65 °C
grupa funkcyjna
chloro
ciąg SMILES
Nc1cc(Cl)cc(Cl)c1N
InChI
1S/C6H6Cl2N2/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2H,9-10H2
Klucz InChI
YWPGZWRHHRUXEK-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
714410-5G | 4061832688299 |