HUMANCD34-0002042
Frozen Human Normal CD34+ Hematopoietic Stem Cells
human peripheral blood (CD34+ Hematopoietic Stem Cells)
Synonim(y):
Hematopoietic Stem Cells, Immune Cells, Mobilized CD34+ Cells
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Frozen Human Normal CD34+ Hematopoietic Stem Cells, 1 Million Cells/per vial
pochodzenie biologiczne
human peripheral blood (CD34+ Hematopoietic Stem Cells)
Poziom jakości
Formularz
frozen liquid
opakowanie
vial of 1 Million cells
producent / nazwa handlowa
BioIVT
metody
cell culture | mammalian: suitable
kolor
cloudy
temp. przechowywania
-140 to -196°C
Opis ogólny
Hematopoietic stem cells (HSCs) are progenitor cells that, through hematopoeisis, differentiate into blood cells. CD34+ HSCs are found in the peripheral blood, bone marrow, and cord blood. CD34+ HSCs are separated from mononuclear cells via immunomagnetic separation.
Used for a variety of applications, HSCs are frequently utilized in cell therapy tissue engineering, transplant research, and other immunology applications.
Opakowanie
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)