Merck
143456
Sigma-Aldrich
2-Amino-5-chlorothiazole hydrochloride
95%
Synonim(y):
(5-Chlorothiazol-2-yl)amine hydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H3ClN2S · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
171.05
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
95%
mp
164-167 °C (dec.) (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
ciąg SMILES
Cl[H].Nc1ncc(Cl)s1
InChI
1S/C3H3ClN2S.ClH/c4-2-1-6-3(5)7-2;/h1H,(H2,5,6);1H
Klucz InChI
GTMGFQYVLSQTKP-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Chlorowodorek 2-amino-5-chlorotiazolu został użyty jako odczynnik wyjściowy w syntezie 2-chloro-6-metyloimidazo[2,1-b]tiazolu.
  • Reactant for preparation of biologically active thiazole derivatives
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Aldo Andreani et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 12(21), 5525-5532 (2004-10-07)
In this work we describe the synthesis of a series of imidazo[2,1-b]thiazoles and 2,3-dihydroimidazo[2,1-b]thiazoles connected by means of a methylene bridge to CoQ(0). These compounds were tested as specific inhibitors of the NADH:ubiquinone reductase activity in mitochondrial membranes. The imidazothiazole