Key Documents
A62809
3-Amino-4-methylbenzoic acid
99%
Synonim(y):
3-Amino-p-toluic acid
About This Item
Polecane produkty
Próba
99%
Postać
powder, crystals or chunks
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
kolor
white to purple
mp
164-168 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
Cc1ccc(cc1N)C(O)=O
InChI
1S/C8H9NO2/c1-5-2-3-6(8(10)11)4-7(5)9/h2-4H,9H2,1H3,(H,10,11)
Klucz InChI
XKFIFYROMAAUDL-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?