Kluczowe dokumenty
119695
4-(Methylamino)benzoic acid
97%
Synonim(y):
4-(N-Methylamino)benzoic acid, N-Methyl-4-aminobenzoic acid, p-Carboxy-N-methylaniline
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
160-162 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
CNc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C8H9NO2/c1-9-7-4-2-6(3-5-7)8(10)11/h2-5,9H,1H3,(H,10,11)
Klucz InChI
ZVIDMSBTYRSMAR-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?