Key Documents
127671
3-Aminobenzoic acid
98%, for peptide synthesis
Synonim(y):
3-Aminobenzenecarboxylic acid, 3-Carboxyaniline, m-Aminobenzoic acid, Aniline-3-carboxylic acid
About This Item
Polecane produkty
product name
3-Aminobenzoic acid, 98%
Próba
98%
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
178-180 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
Nc1cccc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO2/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4H,8H2,(H,9,10)
Klucz InChI
XFDUHJPVQKIXHO-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
302.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
150 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?