Merck
255300
Sigma-Aldrich
3-Aminosalicylic acid
97%, for peptide synthesis
Synonim(y):
3-Amino-2-hydroxybenzoic acid
About This Item
Wzór liniowy:
H2NC6H3-2-(OH)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
153.14
Beilstein:
2090427
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
product name
3-Aminosalicylic acid, 97%
Poziom jakości
Próba
97%
Postać
powder or crystals
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
240 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
Nc1cccc(C(O)=O)c1O
InChI
1S/C7H7NO3/c8-5-3-1-2-4(6(5)9)7(10)11/h1-3,9H,8H2,(H,10,11)
Klucz InChI
IQGMRVWUTCYCST-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
3-Aminosalicylic acid is a building block that can be used to synthesize antimycin A3. It can also be used to synthesize 2-alkoxy-3-(arylaminomethylene)chroman-4-ones and 3-(aryliminomethyl)chromones by reacting with 3-formylchromones.
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Synthesis and anticancer activity of polyhydroxylated 18-membered analogue of antimycin A 3
Arsianti A, et al.
Tetrahedron, 68(13), 2884-2891 (2012)
Reaction of 3-formylchromones with aromatic amino carboxylic acids.
Stankovicova H, et al.
Tetrahedron, 57(16), 3455-3464 (2001)
Ambareesh Kumar Singh et al.
Biosensors & bioelectronics, 74, 711-717 (2015-07-27)
A sensor for the determination of melphalan (mel) using 3-thiophene acetic acid (3-TAA) as functional monomer was fabricated by electropolymerization on gold surface. The polymeric film was formed on the surface of gold electrode as well as on gold-coated electrochemical
Kevin Guo et al.
Analytical chemistry, 81(10), 3919-3932 (2009-03-25)
We report a new quantitative metabolome profiling technique based on differential (12)C-/(13)C-isotope dansylation labeling of metabolites, fast liquid chromatography (LC) separation and electrospray ionization Fourier-transform ion cyclotron resonance mass spectrometry (ESI-FTICR MS) detection. An isotope reagent, (13)C-dansyl chloride, can be