Kluczowe dokumenty
A79604
4-Aminosalicylic acid
99%, for peptide synthesis
Synonim(y):
4-Amino-2-hydroxybenzoic acid, PAS
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
4-Aminosalicylic acid, 99%
Próba
99%
Formularz
powder
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
kolor
white to beige
mp
135-145 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
Nc1ccc(C(O)=O)c(O)c1
InChI
1S/C7H7NO3/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4/h1-3,9H,8H2,(H,10,11)
Klucz InChI
WUBBRNOQWQTFEX-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... PTPN1(5770)
Zastosowanie
- Azo derivatives of 4-ASA with anti-inflammatory effects.
- Ammonium 4-aminosalicylate salt polymorphs which are used as pharmaceutical ingredients.
- Salicylic acid-triazole analogs which are used as quorum sensing inhibitors against Pseudomonas aeruginosa.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?