Kluczowe dokumenty
T1388
2-Thiophenecarboxylic acid hydrazide
≥98%
Synonim(y):
2-Thenoylhydrazyna, 2-Thienoilohydrazyna, 2-karbohydrazyd tiofenu, Hydrazyd 2-tienylu, Hydrazyd 2-tiofenokarboksylowy, Hydrazyd 2-tiofenokarbonylu, Hydrazyd kwasu 2-tienylokarboksylowego, Kwas 2-tiofenokarboksyhydrazonowy
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥98%
Formularz
powder
mp
136-139 °C (lit.)
ciąg SMILES
NNC(=O)c1cccs1
InChI
1S/C5H6N2OS/c6-7-5(8)4-2-1-3-9-4/h1-3H,6H2,(H,7,8)
Klucz InChI
SOGBOGBTIKMGFS-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?