Kluczowe dokumenty
130443
2-Furoic hydrazide
98%
Synonim(y):
2-Furoic acid hydrazide, 2-Furoylhydrazine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H6N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
126.11
Beilstein:
114435
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
solid
mp
77-79 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
hydrazine
ciąg SMILES
NNC(=O)c1ccco1
InChI
1S/C5H6N2O2/c6-7-5(8)4-2-1-3-9-4/h1-3H,6H2,(H,7,8)
Klucz InChI
SKTSVWWOAIAIKI-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Hydrazyd 2-furoinowy (2-furoilohydrazyna) był używany do badania widm w podczerwieni z transformatą Fouriera, widm 1H NMR i 13C NMR. Był on również stosowany jako odczynnik do oznaczania węglowodanów.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
V Vimalraj et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 78(2), 670-675 (2010-12-31)
The Fourier transform infrared spectra, 1H NMR and 13C NMR spectra of 2-furoic hydrazide have been recorded. Optimized geometry, frequency and intensity of the vibrational bands of 2-furoic hydrazide were obtained by the density functional theory (DFT) and ab initio
M Lever et al.
Analytical biochemistry, 139(1), 205-211 (1984-05-15)
4- Hydroxybenzoylhydrazine ( PAHBAH ) reacts with glucose in hot aqueous solution when alkali exceeds aroylhydrazine concentration. The related 2- furoylhydrazine ( FAH ) reacts at lower alkali concentrations, making this an attractive alternative carbohydrate reagent since it is (unlike