Merck
671460
Sigma-Aldrich
Propanoic acid hydrazide
≥90% (GC)
Synonim(y):
Propanoic acid hydrazide, Propanoic hydrazide, Propionylhydrazine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H8N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
88.11
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥90% (GC)
grupa funkcyjna
amine
hydrazine
ciąg SMILES
CCC(=O)NN
InChI
1S/C3H8N2O/c1-2-3(6)5-4/h2,4H2,1H3,(H,5,6)
Klucz InChI
DXGIRFAFSFKYCF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Yufan Zhang et al.
Journal of biomaterials science. Polymer edition, 30(12), 995-1007 (2019-05-16)
A series of injectable in situ dual-crosslinking hydrogels (HA/ALG) based on oxidized sodium alginate (oxi-ALG) and hyaluronic acid modified with thiol and hydrazide (HA-SH/CDH) were prepared via hydrazone bonds and disulfide bonds. The chemical structures, morphologies, rheological properties, gelling time
Arturo Matamoros-Volante et al.
Journal of cell science, 133(2) (2020-01-15)
Capacitation in mammalian sperm involves the accurate balance of intracellular pH (pHi), but the mechanisms controlling this process are not fully understood, particularly regarding the spatiotemporal regulation of the proteins involved in pHi modulation. Here, we employed an image-based flow