Kluczowe dokumenty
A79809
5-Aminosalicylic acid
95%
Synonim(y):
5-AS, 5-Amino-2-hydroxybenzoic acid, Mesalamine
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
powder with small lumps
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
275-280 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
detection
peptide synthesis
ciąg SMILES
Nc1ccc(O)c(c1)C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO3/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3,9H,8H2,(H,10,11)
Klucz InChI
KBOPZPXVLCULAV-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... ALOX5(240) , PPARG(5468) , PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
A79809-5G | 4061833390887 |
A79809-500G | |
A79809-100G | 4061833390870 |