Key Documents
Y0000297
Mesalazine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
5-Aminosalicylic acid, 5-AS, 5-Amino-2-hydroxybenzoic acid, Mesalamine
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
mesalamine, mesalazine
producent / nazwa handlowa
EDQM
mp
275-280 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Nc1ccc(O)c(c1)C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO3/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3,9H,8H2,(H,10,11)
Klucz InChI
KBOPZPXVLCULAV-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... ALOX5(240) , PPARG(5468) , PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)