Merck
PHR1745
Supelco
4-Aminophenol hydrochloride
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
4-Aminophenol hydrochloride, 4-Hydroxyaniline hydrochloride
About This Item
Wzór liniowy:
H2NC6H4OH · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
145.59
Beilstein:
3911747
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1021204
rodzina API
mesalazine, phenacetin, paracetamol
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 500 mg
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
300-305 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
Cl[H].Nc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C6H7NO.ClH/c7-5-1-3-6(8)4-2-5;/h1-4,8H,7H2;1H
Klucz InChI
RVGOBWDGAVAVPJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości, zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych. Chlorowodorek 4-aminofenolu może być stosowany do badania biologii komórek, bioaktywnych małych cząsteczek, syntezy chemicznej, organicznych bloków budulcowych, związków tlenu i fenoli.
Zastosowanie
4-Aminofenol może być stosowany jako farmaceutyczny wzorzec odniesienia do oznaczania analitu w preparatach farmaceutycznych metodą powierzchniowo wzmocnionego rozpraszania Ramana.
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Komentarz do analizy
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Przypis
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAC3478 in the Documents slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Determination of 4-aminophenol in a pharmaceutical formulation using surface enhanced Raman scattering: From development to method validation
Bleye
Talanta, 116, 899-905 (2013)