Merck
BP371
Paracetamol
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonim(y):
Acetaminophen, 4′-Hydroxyacetanilide, 4-Acetamidophenol, N-(4-Hydroxyphenyl)acetamide, N-Acetyl-4-aminophenol, APAP, Paracetamol
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CONHC6H4OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
151.16
Beilstein:
2208089
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
acetaminophen, paracetamol
Postać
powder
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
BP
mp
168-172 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(=O)Nc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H9NO2/c1-6(10)9-7-2-4-8(11)5-3-7/h2-5,11H,1H3,(H,9,10)
Klucz InChI
RZVAJINKPMORJF-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Paracetamol BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Paracetamol, Codeine Phosphate and Caffeine Capsules
  • Co-dydramol Tablets
  • Co-codamol Capsules
  • Co-codamol Tablets
  • Co-codamol Effervescent Tablets
  • Paracetamol, Codeine Phosphate and Caffeine Tablets
  • Paracetamol and Caffeine Soluble Tablets
  • Paracetamol and Caffeine Tablets
  • Paracetamol Suppositories
  • Paracetamol Soluble Tablets
  • Paracetamol Effervescent Tablets
  • Paracetamol Capsules
  • Paracetamol Oral Suspension
  • Paediatric Paracetamol Oral Solution
  • Paediatric Paracetamol Oral Suspension
  • Paracetamol Tablets
  • Paracetamol Dispersible Tablets
  • Analgesic.
    Opakowanie
    Unit quantity: 100 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Inne uwagi
    Sales restrictions may apply.
    produkt powiązany
    Numer produktu
    Opis
    Cennik
    Piktogramy
    Exclamation mark
    Hasło ostrzegawcze
    Warning
    Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
    Zwroty wskazujące środki ostrożności
    Klasyfikacja zagrożeń
    Acute Tox. 4 Oral
    Kod klasy składowania
    11 - Combustible Solids
    Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
    WGK 1
    Temperatura zapłonu (°F)
    364.3 °F - Pensky-Martens closed cup
    Temperatura zapłonu (°C)
    184.6 °C - Pensky-Martens closed cup
    Wybierz jedną z najnowszych wersji:
    Certyfikaty analizy (CoA)