PHR1612
Acetaminophen Related Compound A
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
4-(Acetylamino)phenyl acetate, 4′-Acetoxyacetanilide, p-Acetoxyacetanilide
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1003010
rodzina API
paracetamol, acetaminophen
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
ampule of 50 mg
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C10H11NO3/c1-7(12)11-9-3-5-10(6-4-9)14-8(2)13/h3-6H,1-2H3,(H,11,12)
Klucz InChI
UJAOSPFULOFZRR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Przypis
Polecane produkty
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)