Merck
248983
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-α-Methoxyphenylacetic acid
99%
Synonim(y):
O-Methyl-L-mandelic acid
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH(OCH3)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.17
Beilstein:
2361718
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352112
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]17/D +150°, c = 1 in ethanol
mp
64-66 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ether
phenyl
ciąg SMILES
CO[C@H](C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H10O3/c1-12-8(9(10)11)7-5-3-2-4-6-7/h2-6,8H,1H3,(H,10,11)/t8-/m0/s1
Klucz InChI
DIWVBIXQCNRCFE-QMMMGPOBSA-N
Zastosowanie
Reactant involved in the synthesis of biologically active molecules including:
  • Acyclonucleoside phosphonates structural analogs of adefovir
  • Labeled discodermolide for studying binding to tubulin
  • 10-Isocyano-4-cadinene used for antifouling activity
Reactant involved in studies of immunostimulating chromanones gonytolides A-C
Reactant involved in:
  • Hydroxylations and epoxidations
  • Hydrogenations
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Radoslaw Laufer et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 22(17), 4968-4997 (2014-07-22)
TTK kinase was identified by in-house siRNA screen and pursued as a tractable, novel target for cancer treatment. A screening campaign and systematic optimization, supported by computer modeling led to an indazole core with key sulfamoylphenyl and acetamido moieties at