Merck
253030
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-O-Acetylmandelic acid
99%, optical purity ee: 98% (GLC)
Synonim(y):
(−)-O-Acetyl-D-mandelic acid, (R)-(−)-α-Acetoxyphenylacetic acid
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CO2CH(C6H5)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.18
Beilstein:
2694110
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
aktywność optyczna
[α]20/D −152.4°, c = 2 in acetone
czystość optyczna
ee: 98% (GLC)
mp
97-99 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ester
phenyl
ciąg SMILES
CC(=O)O[C@@H](C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H10O4/c1-7(11)14-9(10(12)13)8-5-3-2-4-6-8/h2-6,9H,1H3,(H,12,13)/t9-/m1/s1
Klucz InChI
OBCUSTCTKLTMBX-SECBINFHSA-N
Opis ogólny
(R)-(-)-O-Acetylmandelic acid is a chiral derivatizing agent for NMR determination of enantiomeric purity of α-deuterated carboxylic acids, alcohols, and amines.
Zastosowanie
Kwas(R)-(-)-O-acetylomandelowy może być stosowany jako prekursor do przygotowania chiralnej diaminy, która jest półproduktem do przygotowania utenonu A. Może być również stosowany do przygotowania (2′R)-2′-acetoksy-2′-fenyloetanianu etylu.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tritiated chiral alkanes as substrates for soluble methane monooxygenase from Methylococcus capsulatus (Bath): probes for the mechanism of hydroxylation.
Valentine AM, et al.
Journal of the American Chemical Society, 119(8), 1818-1827 (1997)
Chiroptical features and luminescence behaviour of macrocyclic tetra (4-quinolyl)-complexes: surprising absence of exciton coupling.
Govenlock L, et al.
J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, 11, 2415-2418 (1999)
Modular ligand variation in calcium bisimidazoline complexes: effects on ligand redistribution and hydroamination catalysis.
Wixey JS and Ward BD.
Dalton Transactions, 40(30), 7693-7696 (2011)
An efficient synthesis of chiral nonracemic diamines: application in asymmetric synthesis.
Saravanan P and Singh VK.
Tetrahedron Letters, 39(1), 167-170 (1998)
J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, 83-83 (1983)