Kluczowe dokumenty
369675
(S)-(+)-α-Methoxy-α-(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride
99%
Synonim(y):
(S)-(+)-MTPA-Cl, Mosher’s acid chloride
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
liquid
czystość optyczna
ee: 98% (GLC)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.469 (lit.)
bp
213-214 °C (lit.)
gęstość
1.35 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
acyl chloride
ether
fluoro
phenyl
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CO[C@@](C(Cl)=O)(c1ccccc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H8ClF3O2/c1-16-9(8(11)15,10(12,13)14)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3/t9-/m1/s1
Klucz InChI
PAORVUMOXXAMPL-SECBINFHSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
192.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
89 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?